Få mere at vide
IKA™ T 25 Easy Clean Control Dispergeringsinstrument
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15880798 Shop alle IKA produkter
Hastighed:
3000 til 25.000 o/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15880798
Brand: IKA™ 0025002500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtydende dispergeringsinstrument med elektronisk hastighedskontrol.
  • Kompatibel med alle S 25 værktøjer.
  • Kontinuerlig temperaturmåling med S 25 EC-TC-18G-ST værktøj inklusive en integreret temperaturføler.
  • Enhedens overophedning forhindres ved kontinuerlig temperaturovervågning og indstilling af temperaturgrænser.
  • Driftstidsdetektering gennem RFID.
  • Registreringen af driftstiden tjener til at garantere regelmæssig vedligeholdelse.
  • Hurtig og nem rengøring af de let rene dispergeringsværktøjer, ingen adskillelse nødvendig
  • Børsteløs motor garanterer støvfri og lydløs drift.
  • USB interface til kontrol og dokumentation via labworldsoft™ software.
  • Timer/tæller funktion.
  • Øget sikkerhed gennem værktøjsgenkendelse og IP-klasse
  • Fjernbetjening med WiCo (ikke inkl. med levering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 3000 til 25.000 o/min
Volumen 2 L
Vise LED
Spænding 220-240/100-120/100 V
Watt 500 w motorindgang, 400 w udgang
Diameter (metrisk) 13 mm Forlængerarm
Dimensioner (L x B x H) 89 x 270 x 161 mm
Længde (metrisk) 160 mm Forlængerarm
Elektriske krav 220-240/100-120 V, 50/60 Hz, 500 W
Frekvens 50/60 Hz
Oversigt Trinløs hastighedskontrol
Inkluderer USB interface
Viskositet 5.000 mPas
Vægt (metrisk) 3.0 kg