Få mere at vide
IKA™ T 25 digital løsning
Artikelnummer. 31454116 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
CH
EU
STORBRITANNIEN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
31454116 CH
31454115 EU
31454105 STORBRITANNIEN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454116 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010015383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31965.00 DKK
    30334.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 1630.25 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
T 25 digital solution er et klassisk startsetup til homogenisering, inklusive et dispersionsværktøj, skaft og stativ, der understøtter anvendelser i industrier som kosmetik, farmaceutiske produkter, kemikalier og mere.
Højtydende dispersionsinstrument for volumener fra 1 til 2000 ml (H2O) med digitalt hastighedsdisplay. Den tilbyder et bredt hastighedsområde fra 3000 til 25.000 omdr./min., hvilket gør det muligt for brugere at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Et bredt udvalg af spredende elementer tilføjer alsidighed. Anvendelserne spænder fra homogenisering af spildevandsprøver, brug i laboratoriereaktorer, dispersionsopgaver under vakuum/tryk og prøveforberedelse i medicinsk forskning.
  • Digital hastighedsvisning
  • Elektronisk hastighedskontrol
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
  • Dispergeringselementer i rustfrit stål kan rengøres hurtigt og nemt
  • Dispergeringselementer i plast fås i to størrelser
  • Visning af fejlkode
  • Støjsvag drift
T 25 digital Solution er vores tidløse klassiker og giver en komplet løsning til at starte din homogeniseringsrejse, komplet med et spredningsværktøj, skaft og stativ til at understøtte en bred vifte af anvendelser inden for forskellige industrier som kosmetik, farmaceutiske produkter, kemikalier og mere.
Leveringsområde
  • T 25 digital ULTRA-TURRAX™
  • S 25 N - 25 G Dispersionsværktøj
  • R 1826 Tallerkenstativ
  • R 182 Boss hovedklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Homogenizer-pakken
Hastighed ≤460 omdrejninger i minuttet
Spænding 220/240 V
Emballagetype Individuel pakke
Stiktype CH