Beskrivelse
Højtydende dispersionsinstrument for volumener fra 1 til 2000 ml (H2O) med digitalt hastighedsdisplay. Den tilbyder et bredt hastighedsområde fra 3000 til 25.000 omdr./min., hvilket gør det muligt for brugere at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Et bredt udvalg af spredende elementer tilføjer alsidighed. Anvendelserne spænder fra homogenisering af spildevandsprøver, brug i laboratoriereaktorer, dispersionsopgaver under vakuum/tryk og prøveforberedelse i medicinsk forskning.
- Digital hastighedsvisning
- Elektronisk hastighedskontrol
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- Dispergeringselementer i rustfrit stål kan rengøres hurtigt og nemt
- Dispergeringselementer i plast fås i to størrelser
- Visning af fejlkode
- Støjsvag drift
T 25 digital Solution er vores tidløse klassiker og giver en komplet løsning til at starte din homogeniseringsrejse, komplet med et spredningsværktøj, skaft og stativ til at understøtte en bred vifte af anvendelser inden for forskellige industrier som kosmetik, farmaceutiske produkter, kemikalier og mere.
Leveringsområde
- T 25 digital ULTRA-TURRAX™
- S 25 N - 25 G Dispersionsværktøj
- R 1826 Tallerkenstativ
- R 182 Boss hovedklemme
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Homogenizer-pakken |
| Hastighed | ≤460 omdrejninger i minuttet |
| Spænding | 220/240 V |
| Emballagetype | Individuel pakke |
| Stiktype | EU |