Få mere at vide
IKA™ T 25 Digitalt spredeelement
Artikelnummer. 10282481 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Lydstyrkeområde (metrisk):
10 ml til 1,5 l
100 ml til 2 L
50 ml til 2 l
Diameter (metrisk):
18 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lydstyrkeområde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10282481 50 ml til 2 l 25 mm Hver
10009160 10 ml til 1,5 l 18 mm Hver
10059340 100 ml til 2 L 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10282481 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0002466900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19415.00 DKK
    18425.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 989.86 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Brug dette spredeelement med IKA™ T 25 digital homogenisator. IKA T 25 Digital Dispersing Elements er velegnede til applikationer som vådknusning, suspension og emulgering (batch-drift).
  • Til brug med T 25 digitalt spredeinstrument
  • Aksellejet på dispersionsværktøjet består af to kuglelejer og en enkelt-tryk glideringstætning (SiC)
  • Pakkens indhold: skaft og dispersionshoved
  • Anvendte plastmaterialer er godkendt af FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Velegnet til opløsningsmidler
  • Materialer i kontakt med medium: FFPM / SIC, AISI 316L
  • Maks. temperatur: 220 °C
  • Steriliseringsmetoder: vådt kemikalie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispergeringselement
Lydstyrkeområde (metrisk) 50 ml til 2 l
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) skaft 270 mm
Materiale FFPM, SIC, 316L rustfrit stål
Til brug med (udstyr) S25KV– 25 G
Model- S 25KV– 25G
Emballagemængde 1 stk.
Steriliseringsmetode Vådt kemikalie