Beskrivelse
- Til brug med T 25 digitalt spredeinstrument
- Aksellejet på dispersionsværktøjet består af to kuglelejer og en enkelt-tryk glideringstætning (SiC)
- Pakkens indhold: skaft og dispersionshoved
- Anvendte plastmaterialer er godkendt af FDA (Food and Drug Administration Approval)
- Velegnet til opløsningsmidler
- Materialer i kontakt med medium: FFPM / SIC, AISI 316L
- Maks. temperatur: 220 °C
- Steriliseringsmetoder: vådt kemikalie
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dispergeringselement |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 100 ml til 2 L |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Længde (metrisk) skaft | 270 mm |
| Materiale | FFPM, SIC, 316L rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | S25KV– 25F |
| Model- | S 25KV– 25F |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Steriliseringsmetode | Vådt kemikalie |