Få mere at vide
T-2 Toxin Triol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | T-2 Triol |
| CAS | 34114-98-2 |
| Molekylær formel | C20 H30 O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Trichothec-9-ene-3α,4β,8α,15-tetrol, 12,13-epoxy-, 8-isovalerate (8CI), Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-ene-3,4,8,15-tetrol deriv., Deacetyl HT 2 toxin, T 2 triol, Toxin T 2 triol, Toxin T 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O7/c1-10(2)5-14(22)26-12-7-19(8-21)13(6-11(12)3)27-17-15(23)16(24)18(19,4)20(17)9-25-20/h6,10,12-13,15-17,21,23-24H,5,7-9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,16+,17+,18+,19+,20?/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)CC(=O)O[C@H]1C[C@@]2(CO)[C@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@]2(C)C34CO4)C=C1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.45 |
| Formel vægt | 382.1992 |