Få mere at vide
IKA™ T 18 mini digital løsning
Artikelnummer. 31454121 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
CH
EU
STORBRITANNIEN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
31454121 CH
31454107 EU
31454110 STORBRITANNIEN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454121 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010015140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15255.00 DKK
    14471.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 783.18 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
T 18 mini digital Solution giver en komplet startløsning til at starte din homogeniseringsrejse, komplet med et spredningsværktøj, skaft og stativ til grundlæggende homogeniseringskrav med kompakt størrelse og smarte funktioner.
T 18 mini digital er et økonomisk højtydende dispersionsinstrument med et bredt hastighedsområde på 3000 - 25.000 o/min til arbejdsvolumen op til 1,5 L (H2O). Det gør det muligt for brugeren at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Det kompakte design af denne disperser muliggør drift i de trangeste rum. En stor TFT-skærm sikrer nem læsbarhed på længere afstand, selv udefra en røghætte. Denne opsætning egner sig bedst til simple anvendelser af homogenisering af prøver med lav viskositet. T 18 mini digital Solution giver en komplet startløsning til at starte din homogeniseringsrejse, komplet med et spredningsværktøj, skaft og stativ til grundlæggende homogeniseringskrav med kompakt størrelse og smarte funktioner.
Leveringsområde
  • T 18 mini digital ULTRA-TURRAX™
  • S 18 N - 19 G Dispergeringsværktøj
  • R 1826 Tallerkenstativ
  • R 182 Boss hovedklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Homogenizer-pakken
Hastighed ≤460 omdrejninger i minuttet
Spænding 220/240 V
Emballagetype Individuel pakke
Stiktype CH