Beskrivelse
T 18 mini digital er et økonomisk højtydende dispersionsinstrument med et bredt hastighedsområde på 3000 - 25.000 o/min til arbejdsvolumen op til 1,5 L (H2O). Det gør det muligt for brugeren at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Det kompakte design af denne disperser muliggør drift i de trangeste rum. En stor TFT-skærm sikrer nem læsbarhed på længere afstand, selv udefra en røghætte. Denne opsætning egner sig bedst til simple anvendelser af homogenisering af prøver med lav viskositet. T 18 mini digital Solution giver en komplet startløsning til at starte din homogeniseringsrejse, komplet med et spredningsværktøj, skaft og stativ til grundlæggende homogeniseringskrav med kompakt størrelse og smarte funktioner.
Leveringsområde- T 18 mini digital ULTRA-TURRAX™
- S 18 N - 19 G Dispergeringsværktøj
- R 1826 Tallerkenstativ
- R 182 Boss hovedklemme
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Homogenizer-pakken |
| Hastighed | ≤460 omdrejninger i minuttet |
| Spænding | 220/240 V |
| Emballagetype | Individuel pakke |
| Stiktype | EU |