Få mere at vide
IKA™ T 18 digital løsning
Artikelnummer. 31454120 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
CH
EU
STORBRITANNIEN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
31454120 STORBRITANNIEN
31454108 EU
31454117 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454120 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0009024702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19065.00 DKK
    18091.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 973.45 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
T 18 digital Solution giver et komplet startsetup til homogenisering med et dispersionsværktøj, skaft og stativ. Denne klassiske, omkostningseffektive version er ideel til tunge, småskala processer på tværs af forskellige industrier.
Konkurrencedygtigt prissat dispersionsinstrument for volumener fra 1 til 1500 ml (H2O) med digitalt hastighedsdisplay. Den tilbyder et bredt hastighedsområde fra 3000 til 25.000 omdr./min., hvilket gør det muligt for brugere at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Et bredt udvalg af dispergeringselementer garanterer en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
  • Digital hastighedsvisning
  • Elektronisk hastighedskontrol
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
  • Dispergeringselementer i rustfrit stål kan rengøres hurtigt og nemt
  • Dispergeringselementer i plast fås i to størrelser
  • Visning af fejlkode
  • Støjsvag drift
Leveringsomfang:
  • T 18 digital ULTRA-TURRAX™
  • S 18 N - 19 G Dispergeringsværktøj
  • R 1826 Tallerkenstativ
  • R 182 Boss hovedklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Homogenizer-pakken
Hastighed ≤460 omdrejninger i minuttet
Spænding 220/240 V
Emballagetype Individuel pakke
Stiktype STORBRITANNIEN