Description
Konkurrencedygtigt prissat dispersionsinstrument for volumener fra 1 til 1500 ml (H2O) med digitalt hastighedsdisplay. Den tilbyder et bredt hastighedsområde fra 3000 til 25.000 omdr./min., hvilket gør det muligt for brugere at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Et bredt udvalg af dispergeringselementer garanterer en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
- Digital hastighedsvisning
- Elektronisk hastighedskontrol
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- Dispergeringselementer i rustfrit stål kan rengøres hurtigt og nemt
- Dispergeringselementer i plast fås i to størrelser
- Visning af fejlkode
- Støjsvag drift
Leveringsomfang:
- T 18 digital ULTRA-TURRAX™
- S 18 N - 19 G Dispergeringsværktøj
- R 1826 Tallerkenstativ
- R 182 Boss hovedklemme
Specifications
Specifications
| Produkttype | Homogenizer-pakken |
| Hastighed | ≤460 omdrejninger i minuttet |
| Spænding | 220/240 V |
| Emballagetype | Individuel pakke |
| Stiktype | EU |