Beskrivelse
- Tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 10 til 500 ml |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Længde (metrisk) skaft | 150 mm |
| Materiale | polycarbonat, PEEK |
| Til brug med (udstyr) | S18D – 14G – KS |
| Model- | S 18D–14G–KS |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Steriliseringsmetode | Autoklavering |
| Produkttype | Dispergeringselement |