Få mere at vide
IKA™ T 18 børsteløs digital løsning
Artikelnummer. 31454106 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
CH
EU
STORBRITANNIEN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
31454106 CH
31454102 EU
31454095 STORBRITANNIEN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454106 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010015151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22815.00 DKK
    21647.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 1167.60 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
T 18 børsteløse digitale løsning tilbyder et komplet startsetup til homogenisering, inklusive dispersionsværktøj, skaft og stativ. Ideelt for industrier, der opererer under omgivende forhold, kræver høj hygiejne og overholdelse af regler.
T 18 børsteløs digital er et økonomisk højtydende dispersionsinstrument med et bredt hastighedsområde på 3000 - 25.000 o/min til arbejdsvolumer op til 1,500 ml (H2O). Det gør det muligt for brugere at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Et bredt udvalg af dispersionselementer garanterer et bredt udvalg af anvendelser for effektiv emulgering, homogenisering, dispersering og suspension samt en reduktion af partikelstørrelser til mikrometerområdet. Med følgende funktioner opfylder denne disperser behovene i et moderne laboratorium:
  • Børsteløs motor for forbedret motorlevetid, mere støjsvag drift og hygiejniske anvendelser
  • Digital hastighedsvisning og indstilling
  • Timerfunktion til uovervåget drift
  • Hurtigkobling for nem og hurtig udveksling af dispersionselementer til rengøring og vedligeholdelse
  • USB Interface til fjernbetjening og parameterdokumentation med laboratoriesoftwaren labworldsoft™
  • Et bredt udvalg af spredningsværktøjer tilgængelige; Rustfrit stål med høj kemisk resistens eller engangsværktøjer af plastik
T 18 børsteløse digitale løsning giver en komplet startløsning til at starte din homogeniseringsrejse, komplet med et disperseringsværktøj, skaft og stativ, ideelt til anvendelser i industrier under omgivende forhold, der kræver høj hygiejne og overholdelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Homogenizer-pakken
Hastighed ≤460 omdrejninger i minuttet
Spænding 220/240 V
Emballagetype Individuel pakke
Stiktype CH