Beskrivelse
T 18 børsteløs digital er et økonomisk højtydende dispersionsinstrument med et bredt hastighedsområde på 3000 - 25.000 o/min til arbejdsvolumer op til 1,500 ml (H2O). Det gør det muligt for brugere at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Et bredt udvalg af dispersionselementer garanterer et bredt udvalg af anvendelser for effektiv emulgering, homogenisering, dispersering og suspension samt en reduktion af partikelstørrelser til mikrometerområdet. Med følgende funktioner opfylder denne disperser behovene i et moderne laboratorium:
- Børsteløs motor for forbedret motorlevetid, mere støjsvag drift og hygiejniske anvendelser
- Digital hastighedsvisning og indstilling
- Timerfunktion til uovervåget drift
- Hurtigkobling for nem og hurtig udveksling af dispersionselementer til rengøring og vedligeholdelse
- USB Interface til fjernbetjening og parameterdokumentation med laboratoriesoftwaren labworldsoft™
- Et bredt udvalg af spredningsværktøjer tilgængelige; Rustfrit stål med høj kemisk resistens eller engangsværktøjer af plastik
T 18 børsteløse digitale løsning giver en komplet startløsning til at starte din homogeniseringsrejse, komplet med et disperseringsværktøj, skaft og stativ, ideelt til anvendelser i industrier under omgivende forhold, der kræver høj hygiejne og overholdelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Homogenizer-pakken |
| Hastighed | ≤460 omdrejninger i minuttet |
| Spænding | 220/240 V |
| Emballagetype | Individuel pakke |
| Stiktype | EU |