Få mere at vide
Thermo Scientific™ T-1270 Titanium Rotor med fast vinkel
Artikelnummer. 12171580 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
12 x 12,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12171580 12 x 12,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12171580 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 08259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200715.00 DKK
    192492.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 8222.22 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-04-2027
Udfør effektivt en bred vifte af applikationer med T-1270 Rotor, som tilbyder 12-plads kapacitet.
Udfør effektivt en bred vifte af applikationer med Thermo Scientific™ T-1270 Fixed Angle Rotor, som tilbyder 12-plads kapacitet.
Anbefalet til:
DNA-isolering, serumflotation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Oversigt T-1270 Titanium Rotor med fast vinkel
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 12 x 12,5 ml
Maks. RCF 448,811 x g
Maks. Hastighed 70,000 rpm
Radius (metrisk) 82 mm
Radius (metrisk) Min. 40.6 mm
K faktor 36.3
Maks. Rørlængde 80 mm
Maks. Rør diameter 16 mm
Nettovægt 13 lb. (5.9 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 24°
Gns. RCF 335,513 x g
Min. RCF 222,216 x g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.