Få mere at vide
Thermo Scientific™ T-1250 Fixed Angle Rotor til WX+ Ultraspeed Centrifuges
Artikelnummer. 12181640 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
12 x 36 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12181640 12 x 36 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12181640 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 11713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210050.00 DKK
    201445.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 8604.07 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør effektivt en bred vifte af applikationer med Thermo Scientific™ T-1250 Rotor, som tilbyder 12 pladser.
Anbefalet til:
Differentiel proteinfraktionering, DNA-isolering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt T-1250 rotor med fast vinkel
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 12 x 36 ml
Maks. RCF 301,032 x g
Maks. Hastighed 50,000 rpm
Radius (metrisk) 108 mm
Radius (metrisk) Min. 54.7 mm
K faktor 68.7
Maks. Rørlængde 97 mm
Maks. Rør diameter 25 mm
Nettovægt 24.5 lb. (11.1 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 24°
Gns. RCF 227,030 x g
Min. RCF 152,750 x g