Få mere at vide
Tocris Bioscience™ T 112
Beskrivelse
T 112 is an estrogen-related receptor gamma (ERRγ) agonist. Promotes maturation of hiPSC-derived cardiomyocytes. T 112 accelerates metabolic and sarcomere maturation in cardiomyocytes, as well as maturation of contractile and electrophysiological properties and ultrastructure organization, when used alone or in combination with other small molecules.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(4-Bromophenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-2,3-dihydro-5-(4-morpholinyl)-1H-isoindol-1-one |
| CAS | 2376876-87-6 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Estrogen and Related Receptor Agonists |
| Molekylær formel | C25H21BrN4O2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?