missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ T 112
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18757086
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18757086 10 mg
18757276 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18757086 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7690/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Estrogen-related receptor γ agonist; promotes maturation of hiPSC-derived cardiomyocytes

T 112 is an estrogen-related receptor gamma (ERRγ) agonist. Promotes maturation of hiPSC-derived cardiomyocytes. T 112 accelerates metabolic and sarcomere maturation in cardiomyocytes, as well as maturation of contractile and electrophysiological properties and ultrastructure organization, when used alone or in combination with other small molecules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[2-(4-Bromophenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-2,3-dihydro-5-(4-morpholinyl)-1H-isoindol-1-one
CAS 2376876-87-6
Mængde 10 mg
Mål Estrogen and Related Receptor Agonists
Molekylær formel C25H21BrN4O2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.