Få mere at vide
IKA T 10 batteri ULTRA-TURRAX™
Artikelnummer. 31741180 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
8000 til 30.000 o/min
Artikelnummer. Hastighed
31741180 8000 til 30.000 o/min
1 options
Artikelnummer. 31741180 Leverandør IKA Leverandørnr. 0020103418
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
IKA Første batteridrevne, ledningsløse homogenisator. Designet til små mængder op til 100 ml (H2O), kan denne homogenisator endda betjenes inde i et mikrocentrifugerør
  • T 10-batteriet ULTRA-TURRAX™ er ideelt til prøvetagning på stedet eller brug i et biosikkerhedsskab eller laminar flow-skab på grund af dets kompakte og bærbare design og det faktum, at det ikke kræver en strømforsyning for at fungere.
  • Det er også ideelt som vævshomogenisator til at nedbryde komplekse væv.
  • Et bredt udvalg af dispersionsværktøjer er tilgængelige, der kan opfylde forskellige anvendelsesbehov såsom stump kantede, savtandede, rustfri stål og plasttyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Digital disperger
Hastighed 8000 til 30.000 o/min
Spænding 15 V