Få mere at vide
IKA T 10 batteri Tissue Safe Solution
Artikelnummer. 31741178 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
8000 til 30.000 o/min
Artikelnummer. Hastighed
31741178 8000 til 30.000 o/min
1 options
Artikelnummer. 31741178 Leverandør IKA Leverandørnr. 0010015690
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
En ideel løsning til bærbar spredning og inkluderer et autoklaverbart plast rustfrit stål dispersionsværktøj (7 mm) i leveringsområdet
  • T 10 batteri Tissue Safe Solution, stor LCD-skærm muliggør nem parametervisning
  • Børsteløs jævnstrømsmotor til mere lydsvag drift
  • Præcis hastighedsindstilling med numeriske værdier
  • Timer- og tællerfunktioner for reproducerbar og præcis drift
  • Genopladeligt batteri med to opladningsmuligheder: Enten direkte via et USB-C-kabel eller via en opladningsklemme
  • Labworldsoft Kompatibel til fjernstyring samt dataeksport og dokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Digital dispergeringspakke
Hastighed 8000 til 30.000 o/min
Spænding 15 V