Beskrivelse
- T 10 batteri bærbar løsning, stor LCD-skærm muliggør nem parametervisning
- Børsteløs jævnstrømsmotor til mere lydsvag drift
- Præcis hastighedsindstilling med numeriske værdier
- Timer- og tællerfunktioner for reproducerbar og præcis drift
- Genopladeligt batteri med to opladningsmuligheder: Enten direkte via et USB-C-kabel eller via en opladningsklemme
- Labworldsoft Kompatibel til fjernstyring samt dataeksport og dokumentation
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digital dispergeringspakke |
| Hastighed | 8000 til 30.000 o/min |
| Spænding | 15 V |
| Vise | LCD |