Få mere at vide
IKA™ T 10 Grundlæggende dispergeringselement
Artikelnummer. 15283456 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
S10D-7G-KS-110
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15283456 S10D-7G-KS-110 Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 15283456 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020002075
På lager
Tekniske data
Produkttype Dispergeringselement
Lydstyrkeområde (metrisk) 1 til 40 ml
Diameter (metrisk) 7 mm
Længde (metrisk) skaft 110 mm
Materiale Polycarbonat, polysulfon
Til brug med (udstyr) S10D-7G-KS-110
Model- S 10D-7G-KS-110
Emballagemængde 1 stk.