Få mere at vide
Tocris Bioscience™ T 0070907
Beskrivelse
T 0070907 is a potent and selective irreversible PPARγ antagonist (IC50 = 1 nM). Displays > 800-fold selectivity for PPARγ over PPARα and PPARδ. Blocks transcriptional activity of PPARγ in vitro and inhibits Rosiglitazone -induced adipogenesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinylbenzamide |
| CAS | 313516-66-4 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C12H8N3O3Cl |
| Formel vægt | Observed MW: 277.67 |