Få mere at vide
Invitrogen™ SYTOX™ Red Dead Cell Stain, til 633 eller 635 nm excitation
Artikelnummer. 10301833
Mængde:
1 ml, 1000 analyser
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. 10301833
Brand: Invitrogen™ S34859
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
En enkel og kvantitativ et-trins, dødcelleindikator til brug med røde laserudstyrede flowcytometre.
  • En enkel og kvantitativ et-trins dødcelleindikator til brug med røde laserudstyrede flowcytometre
  • SYTOX™ Røde døde cellefarvninger er en nukleinsyrefarvning med høj affinitet, der let trænger ind i celler med kompromitterede plasmamembraner, men som ikke vil krydse ukompromitterede cellemembraner
  • Efter kort inkubation med SYTOX™ Rød plet, nukleinsyrerne i døde celler fluorescerer lyse rødt, når de exciteres med 633 eller 635 nm rødt laserlys
  • SYTOX™ Farvning af røde døde celler er forskellig fra andre døde celleprober som 7-AAD og PI, som exciteres ved hjælp af 488 nm
  • Udledningen af SYTOX rød plet er begrænset til én kanal med minimal spektral overlapning
  • Dette frigør effektivt alle kanalerne i 488 nm laserlinjen
  • Leveres som 5μ M opløsning i dimethylsulfoxid (DMSO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Farve Rød
Koncentration 5μ M
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas af SYTOX™ røde døde celler plet (5μ M-opløsning i DMSO).
Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C), og beskyttes mod lys.
Oversigt SYTOXTM Red Dead Cell Stain, til 633 eller 635 nm excitation
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Dead Cell Stain
Farvetype SYTOX™ Rød
Emission 658
Excitationsbølgelængdeområde 640 nm
Form Løsning
Format Rør
Produktlinje SYTOX™
Mængde 1 ml, 1000 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Subcellulær lokalisering Nukleus, nukleinsyrer