Få mere at vide
Molecular Probes™ SYTOX™ Orange Dead Cell Stain, til flowcytometri
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- En lys, brugervenlig nukleinsyrefarvning til at skelne døde fra levende celler i flowcytometri-assays
- Designet til flowcytometri ved hjælp af 488 nm blå laser eller 532 nm grøn laser med emission i 575/26 BP filteret (svarende til PE)
- Farvestofkoncentrationen er blevet optimeret til prøver med koncentrationer fra 1 x 10 4 til 1 x 10 6 celler/ml
- Farvning er blevet valideret i flere celletyper, herunder Jurkat, ReH, CHO , Kg1a, 3T3, HeLa, HEK (primære celler) og lyseret fuldblod
- Det er også blevet testet i flere applikationer, herunder apoptose, cellecyklus, celleproliferation og immunfænotypingsassays
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepermeabilitet | Gennemtrængende |
| Farve | Orange |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas af SYTOX™ orange døde celler plet (250μ M-opløsning i DMSO). Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C), og beskyttes mod lys. |
| Oversigt | SYTOX™ Orange Dead Cell Stain, til flowcytometri |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Dead Cell Stain |
| Farvetype | SYTOX™ Orange |
| Emission | 570 |
| Vis mere |