Få mere at vide
Invitrogen™ SYTOX™ Dyb rød nukleinsyrefarvning, til fikserede/døde celler
Artikelnummer. 16232052
Skift visning
Mængde:
50μ L
5 x 50μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16232052 5 x 50μ L
16222052 50μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16232052 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S11381
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SYTOX Deep Red Nucleic Acid Stain er en nukleinsyrefarvning med høj affinitet, der let trænger ind i celler med kompromitterede plasmamembraner og alligevel ikke krydser levende cellers membraner.
Med minimal cytoplasmatisk farvning, SYTOX Deep Red-farvning er især nyttig i immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) og immunfluorescens (IF) eksperimenter til farvning af kerner i fikserede celler. Efter en kort inkubation med SYTOX Dyb rød farve, nukleinsyrerne i døde eller fikserede celler fluorescerer en lys, dyb rød/lang rød farve og kan påvises med et CY5/Dyb rødt standardfiltersæt eller laserkonfiguration.
Funktioner af SYTOX Dyb rød nukleinsyrefarve omfatter:
• Uigennemtrængelig for levende celler; gennemtrængende til døde eller fikserede celler
• Excitation/emission top: 660/682 nm
• Brug med Cy5 traditionelt filtersæt eller 647 laserlinje
• Arbejder med pattedyrceller i monolag eller 3D cellekultur, dyrevæv og bakterier
• Detekterbar med fluorescensmikroskoper, fluorimetre, ¬fluorescensmikropladelæsere og flowcytometre
SYTOX Deep Red Nucleic Acid Stain kan multiplekseres med blå, grøn, orange, rød og nær IR-fluoroforer, når der anvendes kompatible fluorescerende filter-/laserkonfigurationer. SYTOX Dyb rød farve viser øget fluorescens med stigende koncentrationer af dsDNA, men viser ikke meget affinitet for RNA eller ssDNA. Den har et lyst startsignal og fremragende fotostabilitet i et typisk billedeksperiment. Disse egenskaber gør SYTOX Dyb rød farve et enkelt og kvantitativt enkelttrins død/fikseret cellekernemærkende farvestof til brug med ¬fluorescensmikroskoper, fluorimetre, fluorescensmikropladelæsere og flowcytometre.
SYTOX Deep Red Nucleic Acid Stain var blevet brugt med succes i monolagsceller, tyndt skåret væv, tykt skåret væv, 3D-cellekulturer/sfæroider og bakterier. Det leveres i en koncentration på 1 mM i DMSO (∼ 2000X koncentration). En koncentration på 0,5μ M (1X) anbefales til de fleste applikationer og celletyper. Ved fluorescerende billeddannelse af forskellige pattedyrceller er et koncentrationsområde på 2,5μ M til 0,25μ M er brugt. Til levedygtighedstestning ved flowcytometri, en koncentration på 1μ M til 10 nM er blevet brugt til Jurkat-celler og et interval på 4μ M til 0,5μ M er blevet brugt sammen med E. coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Mørkerød
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 660 nm
Farvetype Celle-permeant
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Mængde 5 x 50μ L
Detektionsmetode Fluorescens
Emission 682 nm
Produktlinje SYTOX
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produkttype Nukleinsyrefarvning
Subcellulær lokalisering Nukleinsyrer