Få mere at vide
Invitrogen™ SYTOX™ Dyb rød nukleinsyrefarvning, til fikserede/døde celler
SYTOX Deep Red Nucleic Acid Stain er en nukleinsyrefarvning med høj affinitet, der let trænger ind i celler med kompromitterede plasmamembraner og alligevel ikke krydser levende cellers membraner.
Brand:  Invitrogen™ S11380
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Produktkode 16222052
  • 1818.00 DKK / 50µL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Med minimal cytoplasmatisk farvning, SYTOX Deep Red-farvning er især nyttig i immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) og immunfluorescens (IF) eksperimenter til farvning af kerner i fikserede celler. Efter en kort inkubation med SYTOX Dyb rød farve, nukleinsyrerne i døde eller fikserede celler fluorescerer en lys, dyb rød/lang rød farve og kan påvises med et CY5/Dyb rødt standardfiltersæt eller laserkonfiguration.
Funktioner af SYTOX Dyb rød nukleinsyrefarve omfatter:
• Uigennemtrængelig for levende celler; gennemtrængende til døde eller fikserede celler
• Excitation/emission top: 660/682 nm
• Brug med Cy5 traditionelt filtersæt eller 647 laserlinje
• Arbejder med pattedyrceller i monolag eller 3D cellekultur, dyrevæv og bakterier
• Detekterbar med fluorescensmikroskoper, fluorimetre, ¬fluorescensmikropladelæsere og flowcytometre
SYTOX Deep Red Nucleic Acid Stain kan multiplekseres med blå, grøn, orange, rød og nær IR-fluoroforer, når der anvendes kompatible fluorescerende filter-/laserkonfigurationer. SYTOX Dyb rød farve viser øget fluorescens med stigende koncentrationer af dsDNA, men viser ikke meget affinitet for RNA eller ssDNA. Den har et lyst startsignal og fremragende fotostabilitet i et typisk billedeksperiment. Disse egenskaber gør SYTOX Dyb rød farve et enkelt og kvantitativt enkelttrins død/fikseret cellekernemærkende farvestof til brug med ¬fluorescensmikroskoper, fluorimetre, fluorescensmikropladelæsere og flowcytometre.
SYTOX Deep Red Nucleic Acid Stain var blevet brugt med succes i monolagsceller, tyndt skåret væv, tykt skåret væv, 3D-cellekulturer/sfæroider og bakterier. Det leveres i en koncentration på 1 mM i DMSO (∼ 2000X koncentration). En koncentration på 0,5μ M (1X) anbefales til de fleste applikationer og celletyper. Ved fluorescerende billeddannelse af forskellige pattedyrceller er et koncentrationsområde på 2,5μ M til 0,25μ M er brugt. Til levedygtighedstestning ved flowcytometri, en koncentration på 1μ M til 10 nM er blevet brugt til Jurkat-celler og et interval på 4μ M til 0,5μ M er blevet brugt sammen med E. coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Mørkerød
660 nm
Levedygtighedsanalyse
50μ L
Fluorescens
SYTOX
Nukleinsyrefarvning
Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Celle-permeant
Fluorescensmikroskop
50μ l
682 nm
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Nukleinsyrer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2179206 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/08/2020 KatalognummerS11380
Partinummer2309217 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/04/2021 KatalognummerS11380
Partinummer2131733 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/07/2019 KatalognummerS11380
Partinummer2652709 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/07/2023 KatalognummerS11380
Partinummer2585780 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/04/2023 KatalognummerS11380
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ SYTOX™ Dyb rød nukleinsyrefarvning, til fikserede/døde celler > 50μ L