Få mere at vide
Invitrogen™ SYTOX™ Dead Cell Stain Sampler Kit, til flowcytometri
Artikelnummer. 11330972
Skift visning
Mængde:
5 x 50μ L sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11330972 5 x 50μ L sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 11330972 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S34862
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
SYTOX™ Dead Cell Stain Sampler Kit indeholder fem nukleinsyrefarvninger, der kan bruges til at bestemme levedygtigheden af celler i flowcytometri-assays.
  • Indeholder fem nukleinsyrefarvninger: SYTOX™ Blå, SYTOX™ Grøn, SYTOX™ Orange, SYTOX™ AADvanced™ , og SYTOX™ Rød
  • Farver kan bruges til at bestemme levedygtigheden af celler i flowcytometri-assays
  • Hver plet indeholder 50 tests for at hjælpe med at identificere den bedste plet til at fungere i flerfarvede eksperimenter
  • Ved flowcytometri kan døde celler let skelnes fra levende celler ved det øgede fluorescerende signal på grund af dsDNA-binding af SYTOX™ farvestoffer
  • Farver er blevet optimeret til brug i cellekoncentrationer fra 1 x 10 4 til 1 x 10 6 celler/ml
  • Valideret i flere celletyper, herunder Jurkat, ReH, CHO , Kg1a, 3T3, HeLa, HEK (primære celler) og lyseret fuldblod
  • Testet i flere applikationer, herunder apoptose, cellecyklus, celleproliferation og immunfænotypebestemmelsesassays
Sættet indeholder:
  • SYTOX™ Blue Dead Cell Stain (S34857): Til 405 nm violet laser
  • SYTOX™ Grøn Dead Cell Stain (S34860): Til 488 nm blå laser med grøn emission
  • SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain (S10274, S10309): Til 488 nm blå laser med rød emission
  • SYTOX™ Red Dead Cell Stain (S34854): Til 633/635 nm rød laser
  • SYTOX™ Orange Dead Cell Stain (S34861): Til den 532 nm grønne laser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Farve Blå, Grøn, Orange, AADvanced, Rød
Indhold og opbevaring Indeholder 5 hætteglas i alt - 1 hætteglas hver af SYTOX™ Blå, SYTOX™ Grøn, SYTOX™ Orange, SYTOX™ Rød, SYTOX™ AADvanced™ døde celle pletter i DMSO.
Opbevar kl≤ -20 °C, udtørret og beskyttet mod lys.
Oversigt SYTOX™ Dead Cell Stain Sampler Kit, til flowcytometri
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Dødcellefarvet Prøveprøvesamlingssæt
Farvetype SYTOX™ Grøn, SYTOX™ Blå, SYTOX™ Orange, SYTOX™ AADvanced™ , SYTOX™ Rød
Form Løsning
Format Rør
Produktlinje SYTOX
Mængde 5 x 50μ L sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Excitationsbølgelængde 546/444/504/547/640nm
Emissionsbølgelængde 647/480/523/570/658