Få mere at vide
Invitrogen™ SYTOX™ Blue Dead Cell Stain, til flowcytometri
Descrizione
- En enkel og kvantitativ et-trins dødcelleindikator til brug med flowcytometre udstyret med violet laser
- SYTOX™ Blue dead cell stain er en nukleinsyrefarvning med høj affinitet, der let trænger ind i celler med kompromitterede plasmamembraner, men som ikke krydser ukompromitterede cellemembraner
- Efter kort inkubation med SYTOX™ Blå farve, nukleinsyrerne i døde celler fluorescerer lyseblåt, når de exciteres med 405 nm violet laserlys
- Den violet-exciterede fluorescensemission tillader klar skelnen fra prober exciteret af de fleste andre laserlinjer, hvilket letter udviklingen af flerfarveassays med minimalt spektralt overlap mellem signaler
- Leveres som en 1 mM opløsning i dimethylsulfoxid (DMSO)
Specifica
Specifica
| Koncentration | 1 mM |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas af SYTOX™ blå døde celle-farvning (1 mM opløsning i DMSO). Opbevares i fryser (-5 til -30 °C), tørret og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Dødcellefarve |
| Farvetype | SYTOX™ Blå |
| Form | Løsning |
| Format | Rør |
| Produktlinje | SYTOX |
| Vedi altri risultati |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?