Få mere at vide
Molecular Probes™ SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain Kit
Artikelnummer. p-7076272
Mængde:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10287064
Brand: Molecular Probes™ S10349
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain er en ny nukleinsyrefarvning med høj affinitet til påvisning af døde celler og analyse af cellecyklus ved hjælp af den almindelige 488 nm blå laser i flowcytometri.
  • En ny nukleinsyrefarvning med høj affinitet til påvisning af døde celler og analyse af cellecyklus ved hjælp af den almindelige 488 nm blå laser i flowcytometri
  • Farvestoffet ligner spektralt 7-AAD, men med hurtig optagelseskinetik og relativt lave CV'er
  • SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain penetrerer celler mere effektivt end 7-AAD, hvilket giver bedre adskillelse af levende og døde celler
  • Det kan også bruges med fikserede celler til DNA-indholdsanalyse, når det parres med RNAse-behandling
  • Kits indeholder et hætteglas med tørret farvestof og vandfrit DMSO, der giver stabil holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Farve Rød
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas af SYTOX™ AADvanced™ døde cellefarvning og 200μ L dimethylsulfoxid (DMSO).
Opbevar kl≤ -20 °C og beskyt mod lys.
Oversigt SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain Kit
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Dead Cell Stain Kit
Farvetype SYTOX™ AADvanced™
Emission 647
Excitationsbølgelængdeområde 546 nm
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje Molekylær Probes , SYTOX
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Subcellulær lokalisering Nukleus, nukleinsyrer