Få mere at vide
Molecular Probes™ SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain Kit
Artikelnummer. 10287064
Mængde:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10287064
Brand: Molecular Probes™ S10349
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain er en ny nukleinsyrefarvning med høj affinitet til påvisning af døde celler og analyse af cellecyklus ved hjælp af den almindelige 488 nm blå laser i flowcytometri.
  • En ny nukleinsyrefarvning med høj affinitet til påvisning af døde celler og analyse af cellecyklus ved hjælp af den almindelige 488 nm blå laser i flowcytometri
  • Farvestoffet ligner spektralt 7-AAD, men med hurtig optagelseskinetik og relativt lave CV'er
  • SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain penetrerer celler mere effektivt end 7-AAD, hvilket giver bedre adskillelse af levende og døde celler
  • Det kan også bruges med fikserede celler til DNA-indholdsanalyse, når det parres med RNAse-behandling
  • Kits indeholder et hætteglas med tørret farvestof og vandfrit DMSO, der giver stabil holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Farve Rød
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas af SYTOX™ AADvanced™ døde cellefarvning og 200μ L dimethylsulfoxid (DMSO).
Opbevar kl≤ -20 °C og beskyt mod lys.
Oversigt SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain Kit
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Dead Cell Stain Kit
Farvetype SYTOX™ AADvanced™
Emission 647
Excitationsbølgelængdeområde 546 nm
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje Molekylær Probes , SYTOX
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Subcellulær lokalisering Nukleus, nukleinsyrer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt