Få mere at vide
Invitrogen™ SYTO™ RNASelect™ Rød
Beskrivelse
SYTO™ RNASelect™ Red er et cellepermeant, RNA-selektivt fluorescerende farvestof til levende eller fikserede eukaryote celler. Det gør det muligt for forskere at visualisere RNA-rige nukleolier og cytoplasmatisk RNA i en Texas Red/RFP-kompatibel kanal. Sammenlignet med SYTO™ RNASelect™ Green er det kompatibelt med 4% paraformaldehydfiksering i stedet for methanolfiksering og efterlader GFP/FITC-kanaler åbne for antistoffer, fluorescerende proteiner og andre fluorescerende prober i multiplex- og højindholdsbilleddannelse.
Denne molekylære probe er fremstillet som en klar til brug 100x vandbaseret opløsning, velegnet til direkte tilsætning til enten komplet medie eller andre buffere efter eget valg til brug i farvningsceller.
Kompatibilitet med 4% paraformaldehydfiksering og permeabilisering øger anvendeligheden af dette RNA-farvestof til immunofluorescensarbejdsgange, hvilket muliggør dens anvendelse i højindholdsscreening til nukleolær reorganisering, cellestressassays og deep learning-computermodeller.
Farvningsmønstrene viser høj RNA-specificitet, hvor forventet farvning viser klare nukleoler og diffus ribosomal farvning i hele cytoplasmaet og let kan multiplexeres med klassiske nukleære farvninger som Hoechst 33342 eller DAPI. Denne specificitet demonstreres ved det markante fald i farvningsintensitet ved behandling med RNase, hvor alle røde signaler hurtigt opbruges, mens den nukleære DNA-farvefarvning forbliver intakt.
Funktioner
- Velegnet til både live- og fastcellearbejdsgange, hvor levende celleobservation forbindes med endpoint-billeddannelse.
- Kompatibel med multiplex-billeddannelse uden for Texas Red/RFP-kanalerne med forskellige organelmarkører såsom Hoechst/DAPI, phalloidin, ER, lektiner eller mitokondrieprober.
- Anvendeligt til højindholdsbilleddannelse og RNA-baserede nukleolære morfologistudier, herunder arbejdsgange hvor nukleolære signaler bruges til segmentering eller komparativ fænotypning.
For forskere, der er bekendt med SYTO™ 14, SYTO™ RNASelect™ tilbyder Red en rød kanal-mulighed for RNA-associeret morfologi i cellemalingsrelaterede eller andre multiplex-billeddannelsesarbejdsgange.
Dette farvestof supplerer SYTO™ RNASelect™ grøn i kanalplanlægning og fikseringsvalg: SYTO™ RNASelect™ Grøn forbliver det bedste valg, når den grønne kanal ønskes, og prøvetypen kræver methanolfiksering, mens SYTO™ RNASelect™ rød er passende, når en rød RNA-kanal eller 4% PFA-arbejdsgang foretrækkes.
Fås som en enkelt flaske som S32710 og i 3-pak som S32711.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Koncentration | 1 mM i 25% DMSO/DI H2O |
| Indhold og opbevaring | •1 Hætteglas •Opbevares ved 2 °C til 30 °C •Beskyt mod lys •Frys ikke |
| Excitationsbølgelængdeområde | 595 nm |
| Farvetype | Fluorogent organisk farvestof |
| Format | Hætteglas |
| Til brug med (applikation) | Live Cell Imaging, Fixed Cell Imaging, High Content Screening, Fluorescensmikroskopi |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, spektralbilledinstrument, flowcytometer, højt indhold Imager |
| Antal prøver | 300 prøver |
| Reaktivitet | RNA, nukleolær struktur |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.