Få mere at vide
Invitrogen™ SYTO™ Grønne fluorescerende nukleinsyrepletter
Artikelnummer. 10646543
Farvetype:
SYTO 11 Grøn
SYTO 12 Grøn
SYTO 13 Grøn
SYTO 14 Grøn
SYTO 16 Grøn
SYTO 21 Grøn
SYTO 24 Grøn
SYTO 9 Grøn
SYTO BC Grøn
SYTO Grønne Farvestoffer 11-14, 16, 21, 24 og 25
SYTO RNASelect Green
Mængde:
1 sæt (50 μl hver)
100μ L
250μ L
315μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10646543
Brand: Invitrogen™ S7572
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SYTO Grønne fluorescerende nukleinsyrepletter udviser lys, grøn fluorescens ved binding til nukleinsyrer. Disse farvestoffer er cellegennemtrængelige og kan bruges til at farve RNA og DNA i levende celler, døde celler og bakterier.
De SYTO Grønne fluorescerende nukleinsyrepletter udviser lys, grøn fluorescens ved binding til nukleinsyrer. Disse farvestoffer er cellegennemtrængelige og kan bruges til at farve RNA og DNA i levende celler, døde celler og bakterier. Fordi farvestoffets egenskaber og farvningsmønster SYTO farvestoffer kan variere, vi tilbyder 10 forskellige SYTO Grønne fluorescerende nukleinsyrepletter fås individuelt sammen med SYTO Grønt fluorescerende nukleinsyrefarveprøvesæt #1 (indeholder SYTO 11 14, 16, 21 og 24) for –at gøre det muligt for forskere at finde den mest passende grøn-fluorescerende SYTO plet til deres system. Vi leverer også SYTOX Grøn nukleinsyrefarvning (kat.nr. S7020 og R37109), som er en cellegennemtrængelig grøn-fluorescerende farvning, der bruges til farvning af døde celler eller udførelse af nuklear modfarvning i fikserede celler.
De SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 indeholder vores samling af cellegennemtrængende, grøn-fluorescerende SYTO nukleinsyrepletter. Fordi farvestofferne kan udvise forskellig farvningsadfærd med forskellige væv og celler, kan det være nødvendigt at teste farvestofferne for at finde det optimale farvestof til en specifik anvendelse. Sættet indeholder 50 stkμ L hver af SYTO –11 14, 16, 21 og 24 farvestoffer.
Enhver fysiologisk buffer, der er pH –7,0 8,0, inklusive PBS, kan bruges til at fortynde SYTO farvestoffer til farvningsopløsningen.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Indhold og opbevaring The kit contains 50 μL each of SYTO 11-14, 16, 21, 24, and 25 dyes.
Store in freezer at -5°C to -30°C and protect from light.
Excitationsbølgelængdeområde SYTO 11 DNA: 508 nm/RNA: 510 nm, SYTO 14 DNA: 517 nm/RNA: 521 nm, SYTO 16 DNA: 488 nm/RNA: 494 nm, SYTO 21 DNA: 494 nm, SYTO 24 DNA: 490 nm
Farvetype SYTO Grønne Farvestoffer 11-14, 16, 21, 24 og 25
Til brug med (applikation) Fluorescerende mærkning, Live Cell Imaging, Microarray
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, højt indhold Imager , Flowcytometer
Mængde 1 sæt (50 μl hver)
Volumen (metrisk) 50μ l
Detektionsmetode Fluorescens
Emission SYTO 11 DNA: 527 nm/RNA: 530 nm, SYTO 14 DNA: 549 nm/RNA: 547 nm, SYTO 16 DNA: 518 nm/RNA: 525 nm, SYTO 21 DNA 517 nm, SYTO 24 DNA: 515 nm
Produktlinje SYTO
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Stains Dimer Sampler Kit
Subcellulær lokalisering Nukleinsyrer