Få mere at vide
Invitrogen™ SYTO™ Dyb rød nukleinsyrefarvning, til levende celler
Mængde:
1 hætteglas
5 hætteglas
Beskrivelse
- SYTO Deep Red Nucleic Acid Stain er cellegennemtrængende farvestof, der specifikt farver kernerne af levende, døde eller fikserede celler. Det kan bruges i levende celle fluorescerende billeddannelsesarbejdsgange og i faste cellearbejdsgange, herunder immuncytokemi, immunhistokemi og immunfluorescenseksperimenter.
- Efter en kort inkubation med farven fluorescerer kernerne af levende, døde eller fikserede celler med et dybt rødt/langt rødt signal, der kan detekteres med et Cy5/dybrødt standardfiltersæt eller laserkonfiguration.
- Cellegennemtrængende farvestof, der farver kerner af levende, døde eller fikserede celler
- Detekterbar med dyb rød/Cy5 fluorescensfiltersæt, med excitations-/emissionsmaksima på 652/669 nm
- Fem gange større fluorescerende signal ved farvning af dsDNA vs. RNA
- SYTO Deep Red Nucleic Acid Stain kan multiplekses med blå, grønne, orange, røde og nær-IR fluoroforer, når der anvendes kompatible fluorescerende filter/laserkonfigurationer.
- Farven stiger i fluorescens med stigende koncentrationer af dsDNA. SYTO Dybrød nukleinsyrefarvning viser op til fem gange mere fluorescens, når den inkuberes med dsDNA vs RNA, i modsætning til DRAQ eller andre dybrøde nukleinsyrefarver med levende celler.
- Den har et lyst startsignal og fremragende fotostabilitet i et typisk billedeksperiment.
- Disse egenskaber gør farven ideel som et enkelt og kvantitativt enkelt-trins død/fikseret cellekernemærkende farvestof til brug med fluorescensmikroskoper, fluorimetre, fluorescensmikropladelæsere og flowcytometre.
- Farven er med succes blevet brugt på levende monolagsceller og sfæroide celler og som en nuklear modfarvning i immuncytokemi.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Mørkerød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 652 nm |
| Farvetype | Celle-permeant |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Emission | 669 nm |
| Produktlinje | SYTO |
| Vis mere |