Få mere at vide
Invitrogen™ SYTO™ Dyb rød nukleinsyrefarvning, til levende celler
Artikelnummer. 16561932
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
5 hætteglas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16561932 1 hætteglas
16499075 5 hætteglas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16561932 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S34900
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
SYTO Deep Red Nucleic Acid Stain er cellegennemtrængende farvestof, der specifikt farver kernerne af levende, døde eller fikserede celler.
  • SYTO Deep Red Nucleic Acid Stain er cellegennemtrængende farvestof, der specifikt farver kernerne af levende, døde eller fikserede celler. Det kan bruges i levende celle fluorescerende billeddannelsesarbejdsgange og i faste cellearbejdsgange, herunder immuncytokemi, immunhistokemi og immunfluorescenseksperimenter.
  • Efter en kort inkubation med farven fluorescerer kernerne af levende, døde eller fikserede celler med et dybt rødt/langt rødt signal, der kan detekteres med et Cy5/dybrødt standardfiltersæt eller laserkonfiguration.
  • Cellegennemtrængende farvestof, der farver kerner af levende, døde eller fikserede celler
  • Detekterbar med dyb rød/Cy5 fluorescensfiltersæt, med excitations-/emissionsmaksima på 652/669 nm
  • Fem gange større fluorescerende signal ved farvning af dsDNA vs. RNA
  • SYTO Deep Red Nucleic Acid Stain kan multiplekses med blå, grønne, orange, røde og nær-IR fluoroforer, når der anvendes kompatible fluorescerende filter/laserkonfigurationer.
  • Farven stiger i fluorescens med stigende koncentrationer af dsDNA. SYTO Dybrød nukleinsyrefarvning viser op til fem gange mere fluorescens, når den inkuberes med dsDNA vs RNA, i modsætning til DRAQ eller andre dybrøde nukleinsyrefarver med levende celler.
  • Den har et lyst startsignal og fremragende fotostabilitet i et typisk billedeksperiment.
  • Disse egenskaber gør farven ideel som et enkelt og kvantitativt enkelt-trins død/fikseret cellekernemærkende farvestof til brug med fluorescensmikroskoper, fluorimetre, fluorescensmikropladelæsere og flowcytometre.
  • Farven er med succes blevet brugt på levende monolagsceller og sfæroide celler og som en nuklear modfarvning i immuncytokemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Mørkerød
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 652 nm
Farvetype Celle-permeant
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Mængde 1 hætteglas
Volumen (metrisk) 250μ L
Detektionsmetode Fluorescens
Emission 669 nm
Produktlinje SYTO
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Nukleinsyrefarvning
Subcellulær lokalisering Nukleinsyrer