Få mere at vide
MedChemExpress Systemin
Artikelnummer. 16412749
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16412749 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16412749 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0279
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Systemin, an 18-amino acid polypeptide, has been isolated from tomato leaves that is a powerful inducer of over 15 defensive genes.
Tekniske data
CAS 137181-56-7
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Molekylvægt (g/mol) 2010.3 g/mol
Produkttype Natural Products