Få mere at vide
Systemegnethed Indstil til USP for Total Organic (TOC) egnet til brug med Sievers 900/M9 analysatorer, Reagecon
Artikelnummer. 14812221 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
3 x 35 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
14812221 3 x 35 ml Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 14812221 Leverandør Reagecon Leverandørnr. RTOCUSP1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 DKK
    1476.14 DKK / Pakke med 3
    Spare 383.86 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Ekstremt rent og specifikt produkt fremstillet af ultrarene råmaterialer ved hjælp af en proprietær proces.
  • Total organisk/uorganisk kulstof (TOC/TIC) referencestandard, total organisk/uorganisk kulstof (TOC/TIC) referencemateriale.
  • Inkluderer følgende:
    • RTOCRs-TOC Standard USP Standard saccharoseopløsning Rs (0,5 mg/LC)
    • RTOCRss-TOC Standard USP Systemegnethedsopløsning 1 4-benzoquinon (0,5 mg/LC)
    • RTOCW-TOC Standard USP Reagensvand Rw
  • Ekstremt høj specifikation og renhed.
  • Fremstillet af ultra rene råvarer, herunder vand, der er fremstillet ved en speciel proprietær proces.
  • Præsenteres i hætteglas, der er fremstillet, renset og udvasket, ved en speciel proprietær proces specifikt til produktet.
  • Produkter RTOCRS og RTOCRss blev fremstillet og certificeret gravimetrisk på vægt/volumen basis til en specifikation af± 2 %.
  • Reagecon har IEC/ISO 17025 akkreditering til kalibrering af laboratorievægte og pipetter (INAB Ref: 265C).
  • De resulterende udstyrskalibreringscertifikater udstedes i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025.
  • Koncentrationen af disse standarder verificeres ved hjælp af en højtydende kalibreret Total Organic Carbon Analyzer (TOC Instrument) ved hjælp af ’Reagecon s ISO 17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T).
  • Kalibreringen af TOC-instrumentet afsluttes ved hjælp af en høj renhed ISO Guide 34 akkrediteret TOC-standard svarende til dette produkts TOC-koncentrationsværdi.
Tekniske data
Oversigt Accuracy: ± 2%, Matrix: water
Emballage TOC Glass Vial with Septa & Cap
Koncentration RTOCRs-TOC Standard USP Standard Sucrose Solution Rs (0.5 mg/L C), RTOCRss-TOC Standard USP System Suitability Solution 1 4-Benzoquinone (0.5 mg/L C)
Teknik TOC Analysis
Mængde 3 x 35 ml