Få mere at vide
Caframo™ Systemstativ til overliggende omrørere
Dimensioner (L x B x H):
430 x 416 x 1219 mm
Beskrivelse
- Bred H-base giver fremragende stabilitet
- Fås i tre højder for at rumme forskellige fartøjsstørrelser (14-501-087, 14-501-088, 14-501-089)
- Base sammensat af støbt zink-aluminiumslegering belagt med kemikaliebestandig epoxymaling
- Gevindhuller i bunden til installation af A300 (14-502-098) stænger for at rumme yderligere apparater
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Skaft | 1 tomme |
| Diameter (metrisk) aksel | 25 mm |
| Til brug med (udstyr) | Caframo™ og Fisherbrand™ Overhead omrørere |
| Højde (engelsk) | 48 tommer |
| Højde (metrisk) | 1219 mm |
| Inkluderer | H Base og Stang |
| Model- | A114 |
| Type | Gulvstander |
| Vægt (metrisk) | 5 kg |
| Dimensioner (L x B x H) | 430 x 416 x 1219 mm |
| Vis mere |