Få mere at vide
CELLPATH SYSTEM III SLIDSET KASSETTE
Artikelnummer. 30226235
Skift visning
Materiale:
Slidset
Trådet]
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
30226235 Slidset
30226234 Trådet]
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30226235 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAI050272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3647.37 DKK
    1837.35 DKK / Pakke med 2000
    Spare 1810.02 DKK
    49% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
System III Sloted Cassette leveres med et påmonteret låg med et brugervenligt 'break-off' hængsel. Med et slidset design har kassetten et stort åbent overfladeareal for at øge reagensflowet og forbedre behandlingen.
  • Kassetten har en præcist konstrueret skriveflade, som optimerer printkvaliteten på inkjet- og termiske printere, herunder Primera Leica og Sakura printere.
  • Vigtige fordele:
  • Kompatibel med Primera Leica og Sakura printere
  • Optimeret skriveflade
  • Øget reagensflow
  • Integralt fast frangibelt låg
  • Høj stivhed og stabilitet
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Slidset
Produkttype Kassette