Få mere at vide
CELLPATH SYSTEM III MIKROBIOPSI-KASSETTE
Artikelnummer. 30226239
Skift visning
Materiale:
Gevindskåret
Løs
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
30226239 Gevindskåret
30226238 Løs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30226239 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAI070272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3647.37 DKK
    1837.35 DKK / Pakke med 2000
    Spare 1810.02 DKK
    49% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
System III Micro Biopsy Cassette leveres med et påmonteret låg med et let afbrydende hængsel. Med kvadratiske åbninger på 0,38 mm gange 0,38 mm sikrer Micro Biopsy Cassette sikker opbevaring af mindre biopsiprøver, samtidig med at den muliggør gode niveauer af væskeoverførsel.
  • Kassettens låsemekanisme sikrer maksimal vævssikkerhed under behandlingen.
  • Kassetten har en præcist konstrueret skriveflade, som optimerer printkvaliteten på inkjet- og termiske printere, herunder Primera Leica og Sakura printere.
  • Vigtige fordele:
  • Kompatibel med Primera Leica og Sakura printere
  • Præcist konstrueret skriveflade
  • Øget reagensflow
  • Integralt fast frangibelt låg
  • Høj stivhed og stabilitet
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Gevindskåret
Produkttype Kassette