Få mere at vide
CELLPATH SYSTEM II+ SLIDSET KASSETTE - HVID LASER (GEVIND)
Artikelnummer. 30226252
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30226252 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30226252 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAM130272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3884.45 DKK
    1837.35 DKK / Pakke med 2000
    Spare 2047.10 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
System II+ Slotted Laser Cassette leveres med et separat hvidt låg, som nemt kan fastgøres via et hængsel. Med 1,1 mm brede spalter øger den slidsede kassette reagensstrømmen, hvilket muliggør forbedret konsistens og kvalitet af bearbejdede prøver.
  • Læsehastigheder
  • Robust og sikker lukning sikrer prøvens sikkerhed
  • Designet til at forbedre reagensstrømmen
  • Stort farvespektrum
  • Skriveflade egnet til markering med en CellMark-pen
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype Kassette