Få mere at vide
CELLPATH SYSTEM II+ RUNDE KASSETTE
Artikelnummer. 30226249
Skift visning
Materiale:
Gevindskåret
Hoppered
Løs
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
30226249 Løs
30226250 Hoppered
30226251 Gevindskåret
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30226249 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAM080203A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1708.59 DKK
    808.11 DKK / Pakke med 1000
    Spare 900.48 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
System II+ Round Cassette indeholder runde huller med en diameter på 2,4 mm, hvilket øger reagensflowet i en traditionel kassette.
  • Læsehastigheder
  • Robust og sikker lukning sikrer prøvens sikkerhed
  • Designet til at forbedre reagensstrømmen
  • Stort farvespektrum
  • Skriveflade egnet til markering med en CellMark-pen
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Løs
Produkttype Kassette