Få mere at vide
CELLPATH SYSTEM II+ MIKROBIOPSIKASSETTE - HVID LASER (GEVIND)
Artikelnummer. 30226254
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30226254 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30226254 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAM150272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3647.37 DKK
    1837.35 DKK / Pakke med 2000
    Spare 1810.02 DKK
    49% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
System II+ Micro Biopsy Laser Cassette indeholder et indre kammer med åbninger på 0,38 x 0,38 mm. Det indre kammer har afrundede hjørner, som gør det nemt at håndtere små prøver med pincet.
  • Læsehastigheder
  • Robust og sikker lukning sikrer prøvens sikkerhed
  • Designet til at forbedre reagensstrømmen
  • Stort farvespektrum
  • Skriveflade egnet til markering med en CellMark-pen
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype Kassette