Få mere at vide
CELLPATH SYSTEM II HEX - KASSETTE
Artikelnummer. 30226228
Skift visning
Materiale:
Lasergevindskåret
Løs
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
30226228 Løs
30226230 -
30226231 Lasergevindskåret
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30226228 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAD010203A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.37 DKK
    287.85 DKK / Pakke med 1000
    Spare 320.52 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Det innovative bikagedesign af The System II Hex Cassette maksimerer det åbne overfladeareal sammenlignet med traditionelle runde perforeringer, hvilket øger reagensgennemstrømningen for forbedret behandling og en mere stiv blok ved sektionering.
  • System II Hex Cassette har en optimeret skriveflade samt ekstra tykke sidevægge, der øger stabilitet og stivhed, hvilket er essentielt for sektionering af høj kvalitet. Leveres løst, gevindskåret (for nem indlæsning af Leica og Sakura printere) eller forudindlæst i tragtrør (for nem indlæsning af Thermo Scientific kassetteprintere).
  • System II Hex Cassette fås i forskellige farver og kan lukkes ved hjælp af et af vores plastik- eller rustfrit stållåg.
  • Vigtige fordele:
  • Hex-designet maksimerer åben overfladeareal for at øge væskeudvekslingen
  • Optimeret skriveflade til udskrivning af tekst i høj kvalitet, 1D- og 2D-stregkoder
  • Skriveflade egnet til markering med en CellMark-tuschpen og CellMark 2B-blyant
  • Stort farvespektrum tilgængeligt
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Løs
Produkttype Kassette