Få mere at vide
CELLPATH SYSTEM II+ BIOPSIKASSETTE - HVID LASER (GEVIND)
Artikelnummer. 30226253
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30226253 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30226253 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAM140272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3884.45 DKK
    1837.35 DKK / Pakke med 2000
    Spare 2047.10 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
System II+ Laser Biopsy Cassette leveres med et separat hvidt låg, som nemt kan fastgøres ved hjælp af et hængsel. Med 0,9 x 0,9 mm åbninger tilbyder biopsikassetten forbedret prøvesikkerhed for små biopsier og vævsfragmenter.
  • Læsehastigheder
  • Robust og sikker lukning sikrer prøvens sikkerhed
  • Designet til at forbedre reagensstrømmen
  • Stort farvespektrum
  • Skriveflade egnet til markering med en CellMark-pen
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype Kassette