Få mere at vide
CELLPATH SYSTEM II+ BIOPSI-KASSETTE
Artikelnummer. 30226245
Skift visning
Materiale:
Gevindskåret
Hoppered
Løs
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
30226245 Gevindskåret
30226243 Løs
30226244 Hoppered
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30226245 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAM060272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3884.45 DKK
    1837.35 DKK / Pakke med 2000
    Spare 2047.10 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Med bårer på 0,9 x 0,9 mm tilbyder System II+ Biopsy-kassetten forbedret sikkerhed for små biopsi og vævsfragmenter. CellPaths System II+ kassetter leveres med et separat hvidt låg, som nemt kan fastgøres ved hjælp af et hængsel.
  • Læsehastigheder
  • Robust og sikker lukning sikrer prøvens sikkerhed
  • Designet til at forbedre reagensstrømmen
  • Stort farvespektrum
  • Skriveflade egnet til markering med en CellMark-pen
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Gevindskåret
Produkttype Kassette