Få mere at vide
CELLPATH SYSTEM II+ BIOPSI-KASSETTE
Artikelnummer. 30226243
Skift visning
Materiale:
Gevindskåret
Hoppered
Løs
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
30226243 Løs
30226244 Hoppered
30226245 Gevindskåret
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30226243 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAM060203A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1604.31 DKK
    808.11 DKK / Pakke med 1000
    Spare 796.20 DKK
    49% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med bårer på 0,9 x 0,9 mm tilbyder System II+ Biopsy-kassetten forbedret sikkerhed for små biopsi og vævsfragmenter. CellPaths System II+ kassetter leveres med et separat hvidt låg, som nemt kan fastgøres ved hjælp af et hængsel.
  • Læsehastigheder
  • Robust og sikker lukning sikrer prøvens sikkerhed
  • Designet til at forbedre reagensstrømmen
  • Stort farvespektrum
  • Skriveflade egnet til markering med en CellMark-pen
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Løs
Produkttype Kassette