Få mere at vide
CELLPATH SYSTEM II+ 4 BRØND-KASSETTE
Artikelnummer. 30226261
Skift visning
Materiale:
Gevindskåret
Hoppered
Løs
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
30226261 Gevindskåret
30226259 Løs
30226260 Hoppered
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30226261 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAM180272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4138.14 DKK
    1957.33 DKK / Pakke med 2000
    Spare 2180.81 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
System II+ 4 Well Cassette indeholder flere brønde i kassetten, hvilket gør det muligt at behandle flere biopsier samtidigt, hvilket markant reducerer brugerens arbejdsbyrde. De leveres med et separat hvidt låg, som nemt kan fastgøres ved hjælp af et hængsel.
  • Læsehastigheder
  • Robust og sikker lukning sikrer prøvens sikkerhed
  • Designet til at forbedre reagensstrømmen
  • Stort farvespektrum
  • Skriveflade egnet til markering med en CellMark-pen
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Gevindskåret
Produkttype Kassette