Få mere at vide
CELLPATH SYSTEM II+ 2 BRØND-KASSETTE
Artikelnummer. 30226258
Skift visning
Materiale:
Gevindskåret
Hoppered
Løs
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
30226258 Gevindskåret
30226256 Løs
30226257 Hoppered
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30226258 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAM170272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4138.14 DKK
    1957.33 DKK / Pakke med 2000
    Spare 2180.81 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
System II+ 2 brønd-kassetterne indeholder to brønde, hvilket gør det muligt at behandle flere biopsier samtidig og reducerer arbejdsbyrden betydeligt. Denne metode eliminerer brug af vævswrap eller biopsiposer og gør det lettere at håndtere biopsier, hvilket også mindsker risikoen for potentiel kernefragmentering.
  • Læsehastigheder
  • Robust og sikker lukning sikrer prøvens sikkerhed
  • Designet til at forbedre reagensstrømmen
  • Stort farvespektrum
  • Skriveflade egnet til markering med en CellMark-pen
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Gevindskåret
Produkttype Kassette