Få mere at vide
Syrosingopine, LoGiCal
Artikelnummer. 30462476
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30462476 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462476 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1970.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Syrosingopine
CAS 84-36-6
Analyt- eller komponentnavne Syrosingopine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C35 H42 N2 O11
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Yohimban-16-carboxylic acid, 18-[[4-[(ethoxycarbonyl)oxy]-3,5-dimethoxybenzoyl]oxy]-11,17-dimethoxy-, methyl ester, (3β,16β,17α,18β,20α)-, 3β,20α-Yohimban-16β-carboxylic acid, 18β-hydroxy-11,17α-dimethoxy-, methyl ester, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate (ester) ethyl carbonate (ester) (8CI), Reserpic acid, methyl ester, ester with syringic acid, ethyl carbonate (6CI), Carbethoxysyringoyl methylreserpate, Isotense, Londomin, Methyl carbethoxysyringoyl reserpate, Methyl reserpate ester of syringic acid ethyl carbonate, NSC 77030, Raunova, Seniramin, Singoserp, Siringina, Su 3118, Syringic acid ethyl carbonate ester with methyl reserpate, Syringopine, Syrosingopin, Syrosingopine
InChI formel InChI=1S/C35H42N2O11/c1-7-46-35(40)48-31-26(42-3)12-18(13-27(31)43-4)33(38)47-28-14-19-17-37-11-10-22-21-9-8-20(41-2)15-24(21)36-30(22)25(37)16-23(19)29(32(28)44-5)34(39)45-6/h8-9,12-13,15,19,23,25,28-29,32,36H,7,10-11,14,16-17H2,1-6H3/t19-,23+,25-,28-,29+,32+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCOC(=O)Oc1c(OC)cc(cc1OC)C(=O)O[C@@H]2C[C@@H]3CN4CCc5c([nH]c6cc(OC)ccc56)[C@H]4C[C@@H]3[C@@H]([C@H]2OC)C(=O)OC
IUPAC navn methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-17-(4-ethoxycarbonyloxy-3,5-dimethoxybenzoyl)oxy-6,18-dimethoxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-19-carboxylate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 666.71
Mængde 5 mg
Formel vægt 666.2789 g/mol