missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Syringin, TRC

Artikelnummer. 30411431
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411431 5 mg
30410061 10 mg
30411890 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS9200505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 118-34-3
Molekylær formel C17 H24 O9
Molekylvægt (g/mol) 372.37
Synonym 4-[(1E)-3-Hydroxy-1-propen-1-yl]-2,6-dimethoxyphenyl-β-D-glucopyranoside, Eleutheroside B, Ilexanthin A, Ligustrin, Lilacin, Magnolenin, Methoxyconiferine, NSC 287441, Sinapyl alcohol 4-O-glucoside, Siringin, Syringoside
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[4-[(E)-3-hydroxyprop-1-enyl]-2,6-dimethoxyphenoxy]oxane-3,4,5-triol
SMIL COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Eleutheroside B
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H24O9/c1-23-10-6-9(4-3-5-18)7-11(24-2)16(10)26-17-15(22)14(21)13(20)12(8-19)25-17/h3-4,6-7,12-15,17-22H,5,8H2,1-2H3/b4-3+/t12-,13-,14+,15-,17+/m1/s1
Formel vægt 372.142
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.